Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL25 Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 4050.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_073626.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 64806 |
Name | IL25 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15965819
|
enQuireBio™
QP5273-5UG |
5 μg |
107.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15945819
|
enQuireBio™
QP5273-25UG |
25 μg |
251.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15925819
|
enQuireBio™
QP5273-100UG |
100 μg |
625.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15955819
|
enQuireBio™
QP5273-500UG |
500 μg |
2485.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15935819
|
enQuireBio™
QP5273-1MG |
1 mg |
4050.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Especificaciones
NP_073626.1 | |
IL25 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human IL25 induces IL-8 production in human PBMCs. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
64806 | |
Research Use Only | |
IL25 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MYSHWPSCCP SKGQDTSEEL LRWSTVPVPP LEPARPNRHP ESCRASEDGP LNSRAISPWR YELDRDLNRL PQDLYHARCL CPHCVSLQTG SHMDPRGNSE LLYHNQTVFY RRPCHGEKGT HKGYCLERRL YRVSLACVCV RPRVMG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |