Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL2 / Interleukin-2 Protein
Recombinant Protein
625.00 CHF - 1060.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000577.2
Gen-ID (Entrez) 3558
Name IL2 / Interleukin-2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15965769
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5245-500UG
500 μg
625.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955769
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5245-1MG
1 mg
1060.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NP_000577.2
IL2 / Interleukin-2 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity in the CTLL-2 cell proliferation assay.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
3558
Research Use Only
IL2
Recombinant Protein
E. coli
MAPTSSSTKK TQLQLEHLLL DLQMILNGIN NYKNPKLTRM LTFKFYMPKK ATELKHLQCL EEELKPLEEV LNLAQSKNFH LRPRDLISNI NVIVLELKGS ETTFMCEYAD ETATIVEFLN RWITFCQSII STLT
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.