Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL13 / ALRH Protein
A DNA sequence encoding the Human IL13 / ALRH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10320-ec-2ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983488
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_002179.2
IL13 / ALRH Protein
Research Use Only
IL13
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.2, with 5 % trehalose, lyophilized
3596
2 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
GPVPPSTALR ELIEELVNIT QNQKAPLCNG SMVWSINLTA GMYCAALESL INVSGCSAIE KTQRMLSGFC PHKVSAGQFS SLHVRDTKIE VAQFVKDLLL HLKKLFREGQ FN
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.