Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL10 / Interleukin-10 Protein
A DNA sequence encoding the Human IL10 / Interleukin-10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10318-ec-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15973478
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_000563.1
IL10 / Interleukin-10 Protein
Research Use Only
IL10
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine MC/9-2 cells is less than 1 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 106 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
3586
100 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
SPGQGTQSEN SCTHFPGNLP NMLRDLRDAF SRVKTFFQMK DQLDNLLLKE SLLEDFKGYL GCQALSEMIQ FYLEEVMPQA ENQDPDIKAH VNSLGENLKT LRLRLRRCHR FLPCENKSKA VEQVKNAFNK LQEKGIYKAM SEFDIFINYI EAYMTMKIRN
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.