Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-36 gamma/IL-1F9 (aa 18-169) Protein
Artikelnummer. 18138670
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in MOPS, NaCl, TCEP und EDTA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in MOPS, NaCl, TCEP und EDTA.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Artikelnummer. 18138670
Marke: R&D Systems™ 6835IL010
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human IL-36 gamma/IL-1F9 (aa 18-169) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IL-36 gamma/IL-1F9 (aa 18-169) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in MOPS, NaCl, TCEP und EDTA mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 56300
Molekulargewicht 17 kDa
Name IL-36 gamma/IL-1F9 (aa 18-169)
Menge 10 μg
Quelle E. coli-derived human IL-36 gamma/IL-1F9 protein Ser18-Asp169
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.