Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-35 Heterodimer Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 2750.00 CHF
Spezifikation
Name IL-35 Heterodimer Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol IL35
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5203-2UG
2 μg
107.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5203-10UG
10 μg
372.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5203-100UG
100 μg
2750.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
IL-35 Heterodimer Protein
Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Human (HEK293)
EBI3:RKGPP AALTLPRVQC RASRYPIAVD CSWTLPPAPN STSPVSFIAT YRLGMAARGH SWPCLQQTPT STSCTITDVQ LFSMAPYVLN VTAVHPWGSS SSFVPFITEH IIKPDPPEGV RLSPLAERQL QVQWEPPGSW PFPEIFSLKY WIRYKRQGAA RFHRVGPIEA TSFILRAVRP RARYYVQVAA QDLTDYGELS DWSLPATATM SLGK p35:RN LPVATPDPGM FPCLHHSQNL LRAVSNMLQK ARQTLEFYPC TSEEIDHEDI TKDKTSTVEA CLPLELTKNE SCLNSRETSF ITNGSCLASR KTSFMMALCL SSIYEDLKMY QVEFKTMNAK LLMDPKRQIF LDQNMLAVID ELMQALNFNS ETVPQKSSLE EPDFYKTKIK LCILLHAFRI RAVTIDRVMS YLNAS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IL35
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate, 30 mM sodium chloride, pH7.5