Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-29 / Interleukin-29 Protein
Recombinant Protein
2485.00 CHF - 4050.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_742152.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 282618 |
Name | IL-29 / Interleukin-29 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15975859
|
enQuireBio™
QP5293-500UG |
500 μg |
2485.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965859
|
enQuireBio™
QP5293-1MG |
1 mg |
4050.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_742152.1 | |
IL-29 / Interleukin-29 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPTSKPTTTG KGCHIGRFKS LSPQELASFK KARDALEESL KLKNWSCSSP VFPGNWDLRL LQVRERPVAL EAELALTLKV LEAAAGPALE DVLDQPLHTL HHILSQLQAC IQPQPTAGPR PRGRLHHWLH RLQEAPKKES AGCLEASVTF NLFRLLTRDL KYVADGNLCL RTSTHPEST | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
282618 | |
Research Use Only | |
IFNL1 | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |