Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 28B Protein
A cDNA sequence encoding the IL 28B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 282617
Name IL 28B Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol IFNL3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984928
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10709-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964928
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10709-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974928
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10709-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
282617
Research Use Only
IFNL3
Recombinant Protein
Human (HEK293)
MTGDCMPVLV LMAAVLTVTG AVPVARLRGA LPDARGCHIA QFKSLSPQEL QAFKRAKDAL EESLLLKDCK CRSRLFPRTW DLRQLQVRER PVALEAELAL TLKVLEATAD TDPALGDVLD QPLHTLHHIL SQLRACIQPQ PTAGPRTRGR LHHWLHRLQE APKKESPGCL EASVTFNLFR LLTRDLNCVA SGDLCV
Greater than 95% as obsereved by SDS-PAGE.
IL 28B Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The specific activity was determined by the dose dependent protection of the cytopathic effect on A549 cells (human lung adenocarcinoma epithelial cell line) that were challenged with encephalomyocarditis (EMC) virus and is typically 0.1-1ng/ml.
Human
Untagged
The IL28B was lyophilized from 1 mg/ml in 1xPBS.