Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-26/AK155 Dimer Protein
Click to view available options
Zusammensetzung:
Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in NaH 2 PO 4 NaCl und Glycerol mit BSA als Trägerprotein
Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in NaH 2 PO 4 NaCl und Glycerol.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Human IL-26/AK155 Dimer Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IL-26/AK155 Dimer Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in NaH 2 PO 4 NaCl und Glycerol mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 55801 |
| Molekulargewicht | 17.7 kDa (monomer) |
| Name | IL-26/AK155 Dimer |
| Menge | 10 μg |
| Quelle | E. coli-derived human IL-26/AK155 protein Lys22-Gln171,with an N-terminal Met |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after opening. |
| Strukturform | Disulfide-linked homodimer and a small amount of monomer (no more than 10%) |
| Endotoxin-Konzentration | <0.1 EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |