Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 24 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 24 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5090.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 11009
Name IL 24 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol IL24
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964918
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10705-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15944918
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10705-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954918
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10705-1MG
1 mg
5090.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
11009
Research Use Only
IL24
Recombinant Protein
S. cerevisiae
MNFQQRLQSL WTLARPFCPP LLATASQMQM VVLPCLGFTL LLWSQVSGAQ GQEFHFGPCQ VKGVVPQKLW EAFWAVKDTM QAQDNITSAR LLQQEVLQNV SDAESCYLVH TLLEFYLKTV FKNYHNRTVE VRTLKSFSTL ANNFVLIVSQ LQPSQENEMF SIRDSAHRRF LLFRRAFKQL DVEAALTKAL GEVDILLTWM QKFYKL
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
IL 24 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Measured by its ability to bind to the cell receptor of Capan-1 cells line resulted in Stat-3 activation. The ED50 for this effect is typically 1.0 ng/ml, corresponding to a Specific Activity of 1x106 units/mg.
Human
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in PBS with BSA as a carrier.