Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-23 (HEK293 Expressed) Protein
Descripción
Measured by its ability to induce IL-17 secretion by mouse splenocytes. Aggarwal, S. et al. (2003) J. Biol. Chem. 278:1910. The ED50 for this effect is 0.100-2.00 ng/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Zugriffsnummer | P29460.1 & AAG37232.1 |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Gen-ID (Entrez) | 51561 |
| Molekulargewicht | MolecularWeight-observed: 57-71 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 55 kDa |
| Menge | 10 μg |
| Quelle | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human IL-23 protein Human IL-12p40 (Ile23-Ser328) (N-terminus) Accession # P29460.1 GSGSSRGGSGSGGSGGGGSKL Human IL-23p19 (Arg20-Pro189) Accession # AAG37232.1 (C-terminus) |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin-Konzentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gen-Alias | IL23, IL-23, IL-23 p19/IL-12 p40, IL-23 A, IL-23-A, IL-23p19, IL-23p19/IL-12p40, IL23P19P19, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19, interleukin-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, MGC79388, SGRF, SGRFIL-23 subunit alpha |
| Konjugat | Unconjugated |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?