missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-2 Protein

Artikelnummer. 18786296
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18786296 50 μg 50 Mikrogramm
18785956 10 μg 10 Mikrogramm
18705566 1 mg 1 Milligramm
18706196 100 μg 100 Mikrogramm
18728746 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18786296 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. BT002050

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Contains the Cysteine to Serine substitution found in Proleukin™ (aldesleukin)

Measured in a cell proliferation assay using CTLL-2 mouse cytotoxic T cells. Gearing, A.J.H. and C.B. Bird (1987) in Lymphokines and Interferons, A Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 295. The ED50 for this effect is 0.0300-0.250 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P60568.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Sodium Acetate with Trehalose.
Gen-ID (Entrez) 3558
Molekulargewicht M.W.-observed: 13 kDa, under reducing conditions., M.W.-theroretical: 15.5 kDa
Menge 50 μg
Quelle E. coli-derived human IL-2 protein Ala21-Thr153 (Cys145Ser), with and without an N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias aldesleukin, IL2, IL-2, IL-2 lymphokine, interleukin 2, interleukin-2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, Proleukin, T cell growth factor, T-cell growth factor, TCGF
Konjugat Unconjugated
Rekonstitution Reconstitute the 10 μg size at 100 μg/mL in sterile deionized water. Reconstitute all other sizes (at 500 μg/mL in sterile deionized water.)
Reinheits- oder Qualitätsgrad >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein IL-2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.