missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-18/IL-1F4 Protein

Artikelnummer. 18147040
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18147040

Marke: R&D Systems™ 9124IL050

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human IL-18/IL-1F4 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IL-18/IL-1F4 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q14116
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Gen-ID (Entrez) 3606
Molekulargewicht Predicted MW: 18kDa Observed MW: 18kDa, reducing conditions
Menge 50 μg
Quelle E. coli-derived human IL-18/IL-1F4 protein Tyr37-Asp193
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias Iboctadekin, IFN-gamma-inducing factor, IGIF, IGIFIL-1 gamma, IL18, IL-18MGC12320, IL-1F4, IL1F4iboctadekin, IL-1g, Interferon gamma-inducing factor, interleukin 18 (interferon-gamma-inducing factor), Interleukin-1 gamma, interleukin-18
Gebräuchliche Bezeichnung IL-18/IL-1F4
Gensymbol IL18
Biologische Aktivität Measured by its ability to induce IFN-gamma secretion by KG-1 human acute myelogenous leukemia cells in the presence of TNF-alpha . The ED50 for this effect is typically 1.5-9ng/mL.
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Expressionssystem E. coli-derived Tyr37-Asp193
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt