Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 17A/F Protein
A cDNA sequence encoding the IL 17A/F was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1300.00 CHF
Spezifikation
Name IL 17A/F Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität The activity as determined by production of IL-6 from mouse 3T3 cells is 3.2ng/ml (3.1x105units/mg).
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964678
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10695-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954678
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10695-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15944678
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10695-0.1MG
100 μg
1300.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
IL 17A/F Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MIVKAGITIP RNPGCPNSED KNFPRTVMVN LNIHNRNTNT NPKRSSDYYN RSTSPWNLHR NEDPERYPSV IWEAKCRHLG CINADGNVDY HMNSVPIQQE ILVLRREPPH CPNSFRLEKI LVSVGCTCVT PIVHHVAMRKIPKVGHT FFQKPESCPP VPGGSMKLDI GIINENQRVS MSRNIESRST SPWNYTVTWD PNRYPSEVVQ AQCRNLGCIN AQGKEDISMN SVPIQQETLV VRRKHQGCSV SFQLEKVLVT VGCTCVTPVI HHVQ
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
The activity as determined by production of IL-6 from mouse 3T3 cells is 3.2ng/ml (3.1x105units/mg).
Human
Untagged
IL-17A/F was lyophilized from a (0.2microm) filtered protein solution containing 0.1% TFA.