Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-1 beta / IL1B Protein
A DNA sequence encoding the Human IL-1 beta / IL1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10307-ec-250ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15903448
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_000567.1
IL-1 beta / IL1B Protein
Research Use Only
IL1B
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine D10S cells is less than 1.0 pg/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 109 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
3553
250 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
APVRSLNCTL RDSQQKSLVM SGPYELKALH LQGQDMEQQV VFSMSFVQGE ESNDKIPVAL GLKEKNLYLS CVLKDDKPTL QLESVDPKNY PKKKMEKRFV FNKIEINNKL EFESAQFPNW YISTSQAENM PVFLGGTKGG QDITDFTMQF VSS
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.