Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGF1 Isoform 2 Protein
A DNA sequence encoding the Human IGF1 Isoform 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10392-ec-20mg
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983708
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_000609.1
IGF1 Isoform 2 Protein
Research Use Only
IGF1
The ED50 as determined by the stimulation of protein synthesis using rat L6 myoblasts is less than 10 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 105 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 150 mM NaCl, with 0.02 % Tween-20, lyophilized
3479
20 mg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MFPAMPLSSL FVNGPRTLCG AELVDALQFV CGDRGFYFNK PTGYGSSSRR APQTGIVDEC CFRSCDLRRL EMYCAPLKPA KSA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE and HPLC.