missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGF1 Isoform 2 Protein
A DNA sequence encoding the Human IGF1 Isoform 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
350.00 CHF - 1470.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000609.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3479 |
Name | IGF1 Isoform 2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15993708
|
enQuireBio™
QP10392-EC-5MG |
5 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15983708
|
enQuireBio™
QP10392-EC-20MG |
20 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_000609.1 | |
IGF1 Isoform 2 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MFPAMPLSSL FVNGPRTLCG AELVDALQFV CGDRGFYFNK PTGYGSSSRR APQTGIVDEC CFRSCDLRRL EMYCAPLKPA KSA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
3479 | |
Research Use Only | |
IGF1 | |
The ED50 as determined by the stimulation of protein synthesis using rat L6 myoblasts is less than 10 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 105 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 150 mM NaCl, with 0.02 % Tween-20, lyophilized |