Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta Protein
A DNA sequence encoding the Human IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10408-ec-250ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15973758
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_002167.1
IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta Protein
Research Use Only
IFNB1
The specific activity determined by an anti-viral assay is no less than 3.0 M 107 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, containing 2 % HSA and 3 % mannitol, lyophilized
3456
250 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MSYNLLGFLQ RSSNFQCQKL LWQLNGRLEY CLKDRMNFDI PEEIKQLQQF QKEDAALTIY EMLQNIFAIF RQDSSSTGWN ETIVENLLAN VYHQINHLKT VLEEKLEKED FTRGKLMSSL HLKRYYGRIL HYLKAKEYSH CAWTIVRVEI LRNFYFINRL TGYLRN
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.