Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFN a 1a Protein
A cDNA sequence encoding the IFN a 1a was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1300.00 CHF
Spezifikation
Name IFN a 1a Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität The specific activity as determined in a viral resistance assay viral ressistance assay was found to be 100,000,000IU/ mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984598
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10672-20UG
20 μg
131.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964598
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10672-100UG
100 μg
203.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974598
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10672-1MG
1 mg
1300.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
IFN a 1a Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
CDLPETHSLD NRRTLMLLAQ MSRISPSSCL MDRHDFGFPQ EEFDGNQFQK APAISVLHEL IQQIFNLFTT KDSSAAWDED LLDKFCTELY QQLNDLEACV MQEERVGETP LMNADSILAV KKYFRRITLY LTEKKYSPCA WEVVRAEIMR SLSLSTNLQE RLRRKE
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
The specific activity as determined in a viral resistance assay viral ressistance assay was found to be 100,000,000IU/ mg.
Human
Untagged
The IFN-a 1a protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.