Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFI30 Protein
A cDNA sequence encoding the IFI30 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 10437 |
---|---|
Name | IFI30 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | IFI30 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920209
|
enQuireBio™
QP12372-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15900209
|
enQuireBio™
QP12372-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910209
|
enQuireBio™
QP12372-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
10437 | |
Research Use Only | |
IFI30 | |
Human | |
His | |
The IFI30 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
IFI30 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNAPLVN VTLYYEALCG GCRAFLIREL FPTWLLVMEI LNVTLVPYGN AQEQNVSGRW EFKCQHGEEE CKFNKVEACV LDELDMELAF LTIVCMEEFE DMERSLPLCL QLYAPGLSPD TIMECAMGDR GMQLMHANAQ RTDALQPPHE YVPWVTVNGK PLEDQTQLLT LVCQLYQGK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |