Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSPH1 Protein
A cDNA sequence encoding the HSPH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name HSPH1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15930109
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12338-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15920109
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12338-25UG
25 μg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15910109
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12338-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
HSPH1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The HSP105 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8 and 50mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMSVV GLDVGSQSCY IAVARAGGIE TIANEFSDRC TPSVISFGSK NRTIGVAAKN QQITHANNTV SNFKRFHGRA FNDPFIQKEK ENLSYDLVPL KNGGVGIKVM YMGEEHLFSV EQITAMLLTK LKETAENSLK KPVTDCVISV PSFFTDAERR SVLDAAQIVG LNCLRLMNDM TAVALNYGIY KQDLPSLDEK PRIVVFVDMG HSAFQVSACA FNKGKLKVLG TAFDPFLGGK NFDEKLVEHF CAEFKTKYKL DAKSKIRALL RLYQECEKLK KLMSSNSTDL PLNIECFMND KDVSGKMNRS QFEELCAELL QKIEVPLYSL LEQTHLKVED VSAVEIVGGA TRIPAVKERI AKFFGKDIST TLNADEAVAR GCALQCAILS PAFKVREFSV TDAVPFPISL IWNHDSEDTE GVHEVFSRNH AAPFSKVLTF LRRGPFELEA FYSDPQGVPY PEAKIGRFVV QNVSAQKDGE KSRVKVKVRV NTHGIFTIST ASMVEKVPTE ENEMSSEADM ECLNQRPPEN PDTDKNVQQD NSEAGTQPQV QTDAQQTSQS PPSPELTSEE NKIPDADKAN EKKVDQPPEA KKPKIKVVNV ELPIEANLVW QLGKDLLNMY IETEGKMIMQ DKLEKERNDA KNAVEEYVYE FRDKLCGPYE KFICEQDHQN FLRLLTETED WLYEEGEDQA KQAYVDKLEE LMKIGTPVKV RFQEAEERPK MFEELGQRLQ HYAKIAADFR NKDEKYNHID ESEMKKVEKS VNEVMEWMNN VMNAQAKKSL DQDPVVRAQE IKTKIKELNN TCEPVVTQPK PKIESPKLER TPNGPNIDKK EEDLEDKNNF GAEPPHQNGE CYPNEKNSVN MDLD
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.