Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSPA1B Protein
A cDNA sequence encoding the HSPA1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name HSPA1B Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15920079
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12328-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15900079
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12328-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15910079
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12328-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
HSPA1B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The protein was filtered (0.4microm) and lyophilized from a 0.5 mg/ml solution containing 50mM phosphate buffer, 75mM NaCl, pH 7.4.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS AKAAAIGIDL GTTYSCVGVF QHGKVEIIAN DQGNRTTPSY VAFTDTERLI GDAAKNQVAL NPQNTVFDAK RLIGRKFGDP VVQSDMKHWP FQVINDGDKP KVQVSYKGET KAFYPEEISS MVLTKMKEIA EAYLGYPVTN AVITVPAYFN DSQRQATKDA GVIAGLNVLR IINEPTAAAI AYGLDRTGKG ERNVLIFDLG GGTFDVSILT IDDGIFEVKA TAGDTHLGGEDFDNRLVNHF VEEFKRKHKK DISQNKRAVR RLRTACERAK RTLSSSTQAS LEIDSLFEGI DFYTSITRAR FEELCSDLFR STLEPVEKAL RDAKLDKAQI HDLVLVGGST RIPKVQKLLQ DFFNGRDLNK SINPDEAVAY GAAVQAAILM GDKSENVQDL LLLDVAPLSL GLETAGGVMT ALIKRNSTIP TKQTQIFTTY SDNQPGVLIQ VYEGERAMTK DNNLLGRFEL SGIPPAPRGVPQIEVTFDID ANGILNVTAT DKSTGKANKI TITNDKGRLS KEEIERMVQE AEKYKAEDEV QRERVSAKNA LESYAFNMKS AVEDEGLKGK ISEADKKKVL DKCQEVISWL DANTLAEKDE FEHKRKELEQ VCNPIISGLY QGAGGPGPGG FGAQGPKGGS GSGPTIEEVD