Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSF1 Protein
A cDNA sequence encoding the HSF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Name | HSF1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920059
|
enQuireBio™
QP12322-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910059
|
enQuireBio™
QP12322-25UG |
25 μg |
203.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15900059
|
enQuireBio™
QP12322-1MG |
1 mg |
5210.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
HSF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The HSF1 protein (1 mg/ml) contains 20mM Tris pH 8.0, 50mM NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDLPVGPGAA GPSNVPAFLT KLWTLVSDPD TDALICWSPS GNSFHVFDQG QFAKEVLPKY FKHNNMASFV RQLNMYGFRK VVHIEQGGLV KPERDDTEFQ HPCFLRGQEQ LLENIKRKVT SVSTLKSEDI KIRQDSVTKL LTDVQLMKGK QECMDSKLLA MKHENEALWR EVASLRQKHA QQQKVVNKLI QFLISLVQSN RILGVKRKIP LMLNDSGSAH SMPKYSRQFS LEHVHGSGPY SAPSPAYSSS SLYAPDAVAS SGPIISDITE LAPASPMASP GGSIDERPLS SSPLVRVKEE PPSPPQSPRV EEASPGRPSS VDTLLSPTAL IDSILRESEP APASVTALTD ARGHTDTEGR PPSPPPTSTP EKCLSVACLD KNELSDHLDA MDSNLDNLQT MLSSHGFSVD TSALLDLFSP SVTVPDMSLP DLDSSLASIQ ELLSPQEPPR PPEAENSSPD SGKQLVHYTA QPLFLLDPGS VDTGSNDLPV LFELGEGSYF SEGDGFAEDP TISLLTGSEP PKAKDPTVS | |
Greater than 75.0% as determined by SDS-PAGE. |