Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HPSE Protein
A cDNA sequence encoding the HPSE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 10855
Name HPSE Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol HPSE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15929998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12304-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15919998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12304-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15909998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12304-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
10855
Research Use Only
HPSE
Human
His
HPSE protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
HPSE Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQDVVDLD FFTQEPLHLV SPSFLSVTID ANLATDPRFL ILLGSPKLRT LARGLSPAYL RFGGTKTDFL IFDPKKESTF EERSYWQSQV NQDICKYGSI PPDVEEKLRL EWPYQEQLLL REHYQKKFKN STYSRSSVDV LYTFANCSGL DLIFGLNALL RTADLQWNSS NAQLLLDYCS SKGYNISWEL GNEPNSFLKK ADIFINGSQL GEDFIQLHKL LRKSTFKNAK LYGPDVGQPR RKTAKMLKSF LKAGGEVIDS VTWHHYYLNG RTATKEDFLN PDVLDIFISS VQKVFQVVES TRPGKKVWLG ETSSAYGGGA PLLSDTFAAG FMWLDKLGLS ARMGIEVVMR QVFFGAGNYH LVDENFDPLP DYWLSLLFKK LVGTKVLMAS VQGSKRRKLR VYLHCTNTDN PRYKEGDLTL YAINLHNVTK YLRLPYPFSN KQVDKYLLRP LGPHGLLSKS VQLNGLTLKM VDDQTLPPLM EKPLRPGSSL GLPAFSYSFF VIRNAKVAAC I
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.