Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HOXC11 Protein
A cDNA sequence encoding the HOXC11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Name HOXC11 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15919978
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12297-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15909978
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12297-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15999968
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12297-1MG
1 mg
5210.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
HOXC11 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
HOXC11 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFNSVNL GNFCSPSRKE RGADFGERGS CASNLYLPSC TYYMPEFSTV SSFLPQAPSR QISYPYSAQV PPVREVSYGL EPSGKWHHRN SYSSCYAAAD ELMHRECLPP STVTEILMKN EGSYGGHHHP SAPHATPAGF YSSVNKNSVL PQAFDRFFDN AYCGGGDPPA EPPCSGKGEA KGEPEAPPAS GLASRAEAGA EAEAEEENTN PSSSGSAHSV AKEPAKGAAP NAPRTRKKRC PYSKFQIREL EREFFFNVYI NKEKRLQLSR MLNLTDRQVK IWFQNRRMKE KKLSRDRLQY FSGNPLL
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.