missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human HOXC11 Protein

A cDNA sequence encoding the HOXC11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12297-20ug

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15909978

  • 203.00 CHF / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

HOXC11 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFNSVNL GNFCSPSRKE RGADFGERGS CASNLYLPSC TYYMPEFSTV SSFLPQAPSR QISYPYSAQV PPVREVSYGL EPSGKWHHRN SYSSCYAAAD ELMHRECLPP STVTEILMKN EGSYGGHHHP SAPHATPAGF YSSVNKNSVL PQAFDRFFDN AYCGGGDPPA EPPCSGKGEA KGEPEAPPAS GLASRAEAGA EAEAEEENTN PSSSGSAHSV AKEPAKGAAP NAPRTRKKRC PYSKFQIREL EREFFFNVYI NKEKRLQLSR MLNLTDRQVK IWFQNRRMKE KKLSRDRLQY FSGNPLL
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
HOXC11 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote