Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8415-ec-1mg
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16024491
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001305115.1
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1
Research Use Only
HNRPK
Recombinant Protein
E. coli
TEQPEETFPN TETNGEFGKR PAEDMEEEQA FKRSRNTDEM VELRILLQSK NAGAVIGKGG KNIKALRTDY NASVSVPDSS GPERILSISA DIETIGEILK KIIPTLEEGL QLPSPTATSQ LPLESDAVEC LNYQHYKGSD FDCELRLLIH QSLAGGIIGV KGAKIKELRE NTQTTIKLFQ ECCPHSTDRV VLIGGKPDRV VECIKIILDL ISESPIKGRA QPYDPNFYDE TYDYGGFTMM FDDRRGRPVG FPMRGRGGFD RMPPGRGGRP MPPSRRDYDD MSPRRGPPPP PPGRGGRGGS RARNLPLPPP PPPRGGDLMA YDRRGRPGDR YDGMVGFSAD ETWDSAIDTW SPSEWQMAYE PQGGSGYDYS YAGGRGSYGD LGGPIITTQV TIPKDLAGSI IGKGGQRIKQ IRHESGASIK IDEPLEGSED RIITITGTQD QIQNAQYLLQ NSVKQYS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3190
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol