Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GZMK Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
2 μg
20 μg
5 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
2 Mikrogramm
20 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Gen-ID (Entrez) | 3003 |
| Name | GZMK Protein |
| Menge | 2 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Gensymbol | GZMK |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | His |
| Mehr anzeigen |