Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTM5 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTM5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name GSTM5 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Specific activity is > 90,000 pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that conjugate 1.0 u mole of 1-chloro-2,4- dinitrobenzene (CDNB) with reduced glutathione per minute at pH 6.5 at 25C.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964558
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10660-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15944558
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10660-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954558
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10660-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GSTM5 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPMTLG YWDIRGLAHA IRLLLEYTDS SYVEKKYTLG DAPDYDRSQW LNEKFKLGLD FPNLPYLIDG AHKITQSNAI LRYIARKHNL CGETEEEKIR VDILENQVMD NHMELVRLCY DPDFEKLKPK YLEELPEKLK LYSEFLGKRP WFAGDKITFV DFLAYDVLDM KRIFEPKCLD AFLNLKDFIS RFEGLKKISA YMKSSQFLRG LLFGKSATWN SK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity is > 90,000 pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that conjugate 1.0 u mole of 1-chloro-2,4- dinitrobenzene (CDNB) with reduced glutathione per minute at pH 6.5 at 25C.
Human
His
The GSTM5 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.