Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Growth Hormone (GH) Protein
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Tris und NaCl mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Tris und NaCl.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Human Growth Hormone (GH) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Growth Hormone (GH) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Tris und NaCl. |
| Gen-ID (Entrez) | 2688 |
| Molekulargewicht | 22 kDa |
| Name | Growth Hormone |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | E. coli-derived human Growth Hormone protein Phe27-Phe217,with an N-terminal Met |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Gen-Alias | GH1, GHB5, GHIGHD1B, GHN, GH-N, GHNGrowth hormone, GH-Nsomatotropin, growth hormone 1Pituitary growth hormone, hGH-N, IGHD1A, IGHD2, Somatotropin |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |