Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Growth Hormone (GH) Protein
Artikelnummer. 18176500
Ansicht ändern
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Tris und NaCl mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Tris und NaCl.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zusammensetzung Packungsgröße
18176500 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Tris und NaCl. 25 Mikrogramm
18118040 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Tris und NaCl mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18176500 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1067GH025/CF
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human Growth Hormone (GH) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Growth Hormone (GH) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Tris und NaCl.
Gen-ID (Entrez) 2688
Molekulargewicht 22 kDa
Name Growth Hormone
Menge 25 μg
Quelle E. coli-derived human Growth Hormone protein Phe27-Phe217,with an N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Gen-Alias GH1, GHB5, GHIGHD1B, GHN, GH-N, GHNGrowth hormone, GH-Nsomatotropin, growth hormone 1Pituitary growth hormone, hGH-N, IGHD1A, IGHD2, Somatotropin
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Produktlinie R&D Systems
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.