Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GOT2 Protein
A cDNA sequence encoding the GOT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name GOT2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Specific activity is > 60 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that convert 1umole of ?-ketoglutarate to L-Glutamate per minute at pH 8.0 at 25C.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964528
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10652-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15944528
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10652-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954528
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10652-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GOT2 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSSWWTHV EMGPPDPILG VTEAFKRDTN SKKMNLGVGA YRDDNGKPYV LPSVRKAEAQ IAAKNLDKEY LPIGGLAEFC KASAELALGE NSEVLKSGRF VTVQTISGTG ALRIGASFLQ RFFKFSRDVF LPKPTWGNHT PIFRDAGMQL QGYRYYDPKT CGFDFTGAVE DISKIPEQSV LLLHACAHNP TGVDPRPEQW KEIATVVKKR NLFAFFDMAY QGFASGDGDK DAWAVRHFIE QGINVCLCQS YAKNMGLYGE RVGAFTMVCK DADEAKRVES QLKILIRPMY SNPPLNGARI AAAILNTPDL RKQWLQEVKV MADRIIGMRT QLVSNLKKEG STHNWQHITD QIGMFCFTGL KPEQVERLIK EFSIYMTKDG RISVAGVTSS NVGYLAHAIH QVTK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity is > 60 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that convert 1umole of ?-ketoglutarate to L-Glutamate per minute at pH 8.0 at 25C.
Human
His
The GOT2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.