Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF11 Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005802.1
Gen-ID (Entrez) 10220
Name GDF11 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5369-5UG
5 μg
107.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5369-20UG
20 μg
251.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15935999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5369-100UG
100 μg
685.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5369-500UG
500 μg
3185.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15945999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5369-1MG
1 mg
5210.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NP_005802.1
GDF11 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Alkaline phosphatase activity was demonstrated in ATDC5 cells significantly at concentrations less than 100 ng/ml. Typical ED50 is in the range of 10 ng/ml.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
10220
Research Use Only
GDF11
Recombinant Protein
E. coli
NLGLDCDEHS SESRCCRYPL TVDFEAFGWD WIIAPKRYKA NYCSGQCEYM FMQKYPHTHL VQQANPRGSA GPCCTPTKMS PINMLYFNDK QQIIYGKIPG MVVDRCGCS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.