Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-15 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GDF-15, was expressed in the hosts and tags indicated.
324.00 CHF - 2340.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004855.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 9518 |
Name | GDF-15 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15975629
|
enQuireBio™
QP4998-YE-50UG |
50 μg |
324.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15935629
|
enQuireBio™
QP4998-YE-100UG |
100 μg |
520.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15955629
|
enQuireBio™
QP4998-YE-200UG |
200 μg |
830.00 CHF
200 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965629
|
enQuireBio™
QP4998-YE-500UG |
500 μg |
1435.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15945629
|
enQuireBio™
QP4998-YE-1MG |
1 mg |
2340.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_004855.2 | |
GDF-15 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9518 | |
Research Use Only | |
GDF15 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
RNGDHCPLGP GRCCRLHTVR ASLEDLGWAD WVLSPREVQV TMCIGACPSQ FRAANMHAQI KTSLHRLKPD TVPAPCCVPA SYNPMVLIQK TDTGVSLQTY DDLLAKDCHC I | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |