missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Galectin-3BP/MAC-2BP Protein

Artikelnummer. 18789286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18789286 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18789286 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2226GAB050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human Galectin-3BP/MAC-2BP Protein is derived from NS0. The Recombinant Human Galectin-3BP/MAC-2BP Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q08380.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS and DTT with Trehalose.
Gen-ID (Entrez) 3959
Molekulargewicht 65 kDa
Name 90K, Basement membrane autoantigen p105, BTBD17B, galectin-3-binding protein, Galectin3BP, L3 antigen, Lectin galactoside-binding soluble 3-binding protein, lectin, galactoside-binding, soluble, 3 binding protein, LGALS3BP, M2BP, Mac-2 BP, Mac-2-binding protein, MAC2BP, MAC-2BP, MAC-2-BP, serum protein 90K, Tumor-associated antigen 90K
Menge 50 μg
Quelle Mouse myeloma cell line, NS0-derived human Galectin-3 BP/MAC-2 BP protein Val19-Asp585, with a C-terminal 10-His tag
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekonstitution Reconstitute at 500μg/mL in PBS.
Produktlinie R&D Systems
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.