Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GADD45A / DDIT-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GADD45A / DDIT-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6063-ec-500ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15909719
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001186670.1
GADD45A / DDIT-1 Protein
Research Use Only
GADD45A
Recombinant Protein
E. coli
MTLEEFSAGE QKTERMDKVG DALEEVLSKA LSQRTITVGV YEAAKLLNVD PDNVVLCLLA ADEDDDRDVA LQIHFTLIQA FCCENDINIL RVSNPGRLAE LLLLETDAGP AASEGAEQPP DLHCVLVTNP HSSQWKDPAL SQLICFCRES RYMDQWVPVI NLPER
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1647
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol