missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Follistatin / FST Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 7090.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_006341.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 10468 |
Name | Follistatin / FST Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15905969
|
enQuireBio™
QP5355-5UG |
5 μg |
107.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15985959
|
enQuireBio™
QP5355-20UG |
20 μg |
251.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965959
|
enQuireBio™
QP5355-100UG |
100 μg |
940.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15995959
|
enQuireBio™
QP5355-500UG |
500 μg |
4315.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15975959
|
enQuireBio™
QP5355-1MG |
1 mg |
7090.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_006341.1 | |
Follistatin / FST Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Neutralization of Human Activin A induced cytotoxicity of MPC-11 cells was significantly induced by less than 200 ng/ml of Human Follistatin / FST (minimum activity of at least 5.0 x 10^3 units/mg). | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 50mM sodium chloride, pH 7.5 |
10468 | |
Research Use Only | |
FST | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGNCWLRQAK . NGRCQVLYK T. ELSKEECC ST. GRLSTSW TEE. DVNDNT LFKW. MIFNG GAPNC. IPCK ETCENV. DCG PGKKCRMNKK NKPRCVC. AP DCSNITWK. G PVCGLDGKT. YRNECALLKA . RCKEQPELE V. QYQGRCKK TC. RDVFCPG SST. CVVDQT NNAY. CVTCN RICPEPASSE QYLCG. NDGV TYSSAC. HLR KATCLLG. RS IGLAYEGK. C IKAKSCEDI. QCTGGKKCLW . DFKVGRGRC S. LCDELCPD SK. SDEPVCA SDNATYASEC AMK. EAACSS GVLL. EVKHS GSCN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |