Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FLT3L / Flt3 ligand Protein
A DNA sequence encoding the Human FLT3L / Flt3 ligand, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10358-ec-10ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983608
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001191431.1
FLT3L / Flt3 ligand Protein
Research Use Only
FLT3LG
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human AML5 cells is less than 1.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 106 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.0, lyophilized
2323
10 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
TQDCSFQHSP ISSDFAVKIR ELSDYLLQDY PVTVASNLQD EELCGGLWRL VLAQRWMERL KTVAGSKMQG LLERVNTEIH FVTKCAFQPP PSCLRFVQTN ISRLLQETSE QLVALKPWIT RQNFSRCLEL QCQPDSSTLP PPWSPRPLEA TAPTA
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.