missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF9 Protein
A DNA sequence encoding the Human FGF9, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 2340.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002001.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 2254 |
Name | FGF9 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15983678
|
enQuireBio™
QP10380-EC-5UG |
5 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15963678
|
enQuireBio™
QP10380-EC-20UG |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15953678
|
enQuireBio™
QP10380-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15973678
|
enQuireBio™
QP10380-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_002001.1 | |
FGF9 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APLGEVGNYF GVQDAVPFGN VPVLPVDSPV LLSDHLGQSE AGGLPRGPAV TDLDHLKGIL RRRQLYCRTG FHLEIFPNGT IQGTRKDHSR FGILEFISIA VGLVSIRGVD SGLYLGMNEK GELYGSEKLT QECVFREQFE ENWYNTYSSN LYKHVDTGRR YYVALNKDGT PREGTRTKRH QKFTHFLPRP VDPDKVPELY KDILSQS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
2254 | |
Research Use Only | |
FGF9 | |
The ED50 as determined by thymidine uptake assay using FGF-receptors transfected BaF3 cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |