Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF22 Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 6800.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_065688.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 27006 |
Name | FGF22 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15996009
|
enQuireBio™
QP5374-5UG |
5 μg |
107.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976009
|
enQuireBio™
QP5374-20UG |
20 μg |
251.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15956009
|
enQuireBio™
QP5374-100UG |
100 μg |
915.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986009
|
enQuireBio™
QP5374-500UG |
500 μg |
4150.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15966009
|
enQuireBio™
QP5374-1MG |
1 mg |
6800.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_065688.1 | |
FGF22 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTPSASRGPR . SYPHLEGDV R. WRRLFSST HF. FLRVDPG GRV. QGTRWR HGQD. SILEI RSVHV. GVVV IKAVSS. GFY VAMNRRG. RL YGSRLYTVDC RFRERIEE. N GHNTYASQR. WRRRGQPMFL . ALDRRGGPR P. GGRTRRYH LS. AHFLPVL VS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
27006 | |
Research Use Only | |
FGF22 | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |