Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF16 Protein
A cDNA sequence encoding the FGF16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name FGF16 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität The ED50 as determined by thymidine uptake assay using FGF-receptors transfected BaF3 cells is less than 0.5ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964378
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10601-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954378
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10601-25UG
25 μg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15944378
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10601-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
FGF16 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
AEVGGVFASL DWDLHGFSSS LGNVPLADSP GFLNERLGQI EGKLQRGSPT DFAHLKGILR RRQLYCRTGF HLEIFPNGTV HGTRHDHSRF GILEFISLAV GLISIRGVDS GLYLGMNERG ELYGSKKLTR ECVFREQFEE NWYNTYASTL YKHSDSERQY YVALNKDGSP REGYRTKRHQ KFTHFLPRPV DPSKLPSMSR DLFHYR
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
The ED50 as determined by thymidine uptake assay using FGF-receptors transfected BaF3 cells is less than 0.5ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg.
Human
Untagged
FGF-16 0.2microm filtered solution containing 20mM Tris-HCl, 1M NaCl, pH 9.0, 0.2% Tween-20 and 10% Glycerol.