Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF-7 / Glrb Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 7090.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_445748.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 25456 |
Name | FGF-7 / Glrb Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15985899
|
enQuireBio™
QP5316-2UG |
2 μg |
107.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965899
|
enQuireBio™
QP5316-10UG |
10 μg |
251.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15955899
|
enQuireBio™
QP5316-100UG |
100 μg |
940.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15995899
|
enQuireBio™
QP5316-500UG |
500 μg |
4315.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15975899
|
enQuireBio™
QP5316-1MG |
1 mg |
7090.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_445748.1 | |
FGF-7 / Glrb Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
4MBr-5 cell proliferation is significantly induced by less than 60 ng/ml of Human FGF-7 / Glrb. Activity is at least 1.7 x 10^4 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 100 mM soldium chloride, pH 7.5 |
25456 | |
Research Use Only | |
FGF7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCNDMTPEQM ATNVNCSSPE RHTRSYDYME GGDIRVRRLF CRTQWYLRID KRGKVKGTQE MKNNYNIMEI RTVAVGIVAI KGVESEFYLA MNKEGKLYAK KECNEDCNFK ELILENHYNT YASAKWTHNG GEMFVALNQK GIPVRGKKTK KEQKTAHFLP MAIT | |
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE. |