Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAM19A2 Protein
A DNA sequence encoding the Human FAM19A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10244-ec-20ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983208
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_848634.1
FAM19A2 Protein
Research Use Only
FAM19A2
The biological activity is determined by its ability to enhance neurite outgrowth of E16­E18 rat embryonic cortical neurons. rHuTAFA­2, immobilized at 6­24 ug/mL on a 96 well plate, is able to significantly enhance neurite outgrowth.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
338811
20 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
ANHHKAHHVK TGTCEVVALH RCCNKNKIEE RSQTVKCSCF PGQVAGTTRA APSCVDASIV EQKWWCHMQP CLEGEECKVL PDRKGWSCSS GNKVKTTRVT H
Greater than 95% as determined by SDS.­PAGE and HPLC.