Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ESAM / Endothelial Cell Adhesion Molecule Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_620411.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 90952 |
| Name | ESAM / Endothelial Cell Adhesion Molecule Protein |
| Menge | 500 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | ESAM |
| Proteinlänge | Extracellular Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |