Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Epigen Protein
A DNA sequence encoding the Human Epigen, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10396-ec-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983718
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001257918.1
Epigen Protein
Research Use Only
EPGN
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 300 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 3.3 M 103 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
255324
25 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
AVTVTPPITA QQADNIEGPI ALKFSHLCLE DHNSYCINGA CAFHHELEKA ICRCFTGYTG ERCEHLTLTS YA
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.