Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENO3 / beta-enolase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ENO3 / beta-enolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP1054-ec-50ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15934188
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001180432.1
ENO3 / beta-enolase Protein
Research Use Only
ENO3
Recombinant Protein
E. coli
FAREILDSRG NPTVEVDLHT AKGRFRAAVP SGASTGIYEA LELRDGDKGR YLGKGVLKAV ENINNTLGPA LLQKKLSVVD QEKVDKFMIE LDGTENKSKF GANAILGVSL AVCKAGAAEK GVPLYRHIAD LAGNPDLILP VPAFNVINGG SHAGNKLAMQ EFMILPVGAS SFKEAMRIGA EVYHHLKGVI KAKYGKDATN VGDEGGFAPN ILENNEALEL LKTAIQAAGY PDKVVIGMDV AASEFYRNGK YDLDFKSPDD PARHITGEKL GELYKSFIKN YPVVSIEDPF DQDDWATWTS FLSGVNIQIV GDDLTVTNPK RIAQAVEKKA CNCLLLKVNQ IGSVTESIQA CKLAQSNGWG VMVSHRSGET EDTFIADLVV GLCTGQIKTG APCRSERLAK YNQLMRIEEA LGDKAIFAGR KFRNPK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2027
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol