Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human En Protein
A cDNA sequence encoding the En was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1435.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 2022
Name En Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol ENG
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984328
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10586-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974328
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10586-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964328
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10586-100UG
100 μg
1435.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
2022
Research Use Only
ENG
Recombinant Protein
Baculovirus
MDRGTLPLAVALLLASCSLSPTSLAETVHCDLQPVGPERGEVTY TTSQVSKGCVAQAPNAILEVHVLFLEFPTGPSQLELTLQASKQNGTWPREVLLVL SVNSSVFLHLQALGIPLHLAYNSSLVTFQEPPGVNTTELPSFPKTQILEWAAERGPI TSAAELNDPQSILLRLGQAQGSLSFCMLEASQDMGRTLEWRPRTPALVRGCHLE GVAGHKEAHILRVLPGHSAGPRTVTVKVELSCAPGDLDAVLILQGPPYVSWLID ANHNMQIWTTGEYSFKIFPEKNIRGFKLPDTPQGLLGEARMLNASIVASFVELPL ASIVSLHASSCGGRLQTSPAPIQTTPPKDTCSPELLMSLIQTKCADDAMTLVLKKE LVAHLKCTITGLTFWDPSCEAEDRGDKFVLRSAYSSCGMQVSASMISNEAVVNI LSSSSPQRKKVHCLNMDSLSFQLGLYLSPHFLQASNTIEPGQQSFVQVRVSPSVSE FLLQLDSCHLDLGPEGGTVELIQGRAAKGNCVSLLSPSPEGDPRFSFLLHFYTVPI PKTGTLSCTVALRPKTGS
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
En Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Measured by its ability to bind with rhTGF-beta RII/Fc in a functional ELISA. Optimal dilutions should be determined by each laboratory for each application.
Human
His
Endoglin was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) sterile solution containing 1xPBS.