Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EGF Protein
A cDNA sequence encoding the EGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 372.00 CHF
Spezifikation
Name EGF Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15944318
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10582-100UG
100 μg
131.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964318
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10582-500UG
500 μg
203.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954318
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10582-1MG
1 mg
372.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
EGF Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Human
Untagged
Each lyophilized mg contains 0.15M NaCl, 0.025M sodium bicarbonate, pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
P. pastoris
NSDSECPLSH DGYCLHDGVC MYIEALDKYA CNCVVGYIGE RCQYRDLKWW ELR
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.