Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DUSP3 Protein
A cDNA sequence encoding the DUSP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name DUSP3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Specific activity: >1,750 units/mg. Enzymatic activity was confirmed by measuring the amount of enzyme hydrolyzing 1 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at 37C, pH7.5 using 10mM of substrate.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15974308
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10579-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964308
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10579-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954308
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10579-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
DUSP3 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSGSFELSVQ DLNDLLSDGS GCYSLPSQPC NEVTPRIYVG NASVAQDIPK LQKLGITHVL NAAEGRSFMH VNTNANFYKD SGITYLGIKA NDTQEFNLSA YFERAADFID QALAQKNGRV LVHCREGYSR SPTLVIAYLM MRQKMDVKSA LSIVRQNREI GPNDGFLAQL CQLNDRLAKE GKLKP
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity: >1,750 units/mg. Enzymatic activity was confirmed by measuring the amount of enzyme hydrolyzing 1 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at 37C, pH7.5 using 10mM of substrate.
Human
His
The DUSP3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol.