Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DPP4 Protein
A cDNA sequence encoding the DPP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5790.00 CHF
Spezifikation
Name DPP4 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität >200 Units/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984298
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10576-HIS-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964298
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10576-HIS-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974298
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10576-HIS-1MG
1 mg
5790.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
DPP4 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Human
ADPSRKTYTL TDYLKNTYRL KLYSLRWISD HEYLYKQENN ILVFNAEYGN SSVFLENSTF DEFGHSINDY SISPDGQFIL LEYNYVKQWR HSYTASYDIY DLNKRQLITE ERIPNNTQWV TWSPVGHKLA YVWNNDIYVK IEPNLPSYRI TWTGKEDIIY NGITDWVYEE EVFSAYSALW WSPNGTFLAY AQFNDTEVPL IEYSFYSDES LQYPKTVRVP YPKAGAVNPT VKFFVVNTDS LSSVTNATSI QITAPASMLI GDHYLCDVTW ATQERISLQW LRRIQNYSVM DICDYDESSG RWNCLVARQH IEMSTTGWVG RFRPSEPHFT LDGNSFYKII SNEEGYRHIC YFQIDKKDCT FITKGTWEVI GIEALTSDYL YYISNEYKGM PGGRNLYKIQ LSDYTKVTCL SCELNPERCQ YYSVSFSKEA KYYQLRCSGP GLPLYTLHSS VNDKGLRVLE DNSALDKMLQ NVQMPSKKLD FIILNETKFW YQMILPPHFD KSKKYPLLLD VYAGPCSQKA DTVFRLNWAT YLASTENIIV ASFDGRGSGY QGDKIMHAIN RRLGTFEVED QIEAARQFSK MGFVDNKRIA IWGWSYGGYV TSMVLGSGSG VFKCGIAVAP VSRWEYYDSV YTERYMGLPT PEDNLDHYRN STVMSRAENF KQVEYLLIHG TADDNVHFQQ SAQISKALVD VGVDFQAMWY TDEDHGIASS TAHQHIYTHM SHFIKQCFSL PHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
>200 Units/mg.
Human
His
pH8.0, 0.1M NaCl, 1mM EDTA- Total reaction volume: 100 ul- Reaction temperature: 37C. 1. Add the reaction buffer to each well. 2. Add the 10 ul of 10mM substrate (Gly-Pro p-nitroanilide)